Learn More
2,3-dihydrobenzo[b]furane-7-ylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10071664
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 13414-56-7
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD11109313
Clé InChI UHHZGSLXPQGPJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-ylamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylamine, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro, 7-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-7-benzofuranamine
CID PubChem 12805950
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-amine
SMILES NC1=CC=CC2=C1OCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 97%