Learn More
2,3-dichloropyrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
99.50€ - 1381.00€
Identifiants chimiques
CAS 4858-85-9
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.97
Numéro MDL MFCD00040964
Clé InChI MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
CID PubChem 78575
Nom IUPAC 2,3-dichloropyrazine
SMILES ClC1=NC=CN=C1Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10680735
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
377040050
5 g
99.50€
5g
10591774
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
377040250
25 g
346.00€
25g
11946631
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
377041000
100 g
1381.00€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
4858-85-9
148.97
MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
78575
ClC1=NC=CN=C1Cl
C4H2Cl2N2
MFCD00040964
pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
2,3-dichloropyrazine
Spécification
2, 3-Dichloropyrazine
97.5
22.5°C to 24.5°C
105.0°C to 107.0°C (50.0 mmHg)
97.5% min. (GC)
C4H2Cl2N2
1.431
Solubility in water: insoluble
ClC1=NC=CN=C1Cl
148.97
148.98
4858-85-9
100.0
1.4310g/mL
102°C
Flacon en verre
MFCD00040964
pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloropyrazine
78575
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 225-460-1