Learn More
2,3-dichloropyrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10591774
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4858-85-9
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.97
Numéro MDL MFCD00040964
Clé InChI MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
CID PubChem 78575
Nom IUPAC 2,3-dichloropyrazine
SMILES ClC1=NC=CN=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dichloropyrazine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 22.5°C to 24.5°C
Densité 1.4310g/mL
Point d’ébullition 105.0°C to 107.0°C (50.0 mmHg)
Point d’éclair 102°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.431
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 148.98
Pourcentage de pureté 98%