Learn More
2,3-dichloroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
71.10€ - 244.00€
Identifiants chimiques
CAS | 608-27-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.013 |
Numéro MDL | MFCD00007657 |
Clé InChI | BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzenamine, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorobenzenamine, aniline, 2,3-dichloro, unii-2bl4f1dxvn, 2,3-dichloranilin, 2,3 dichloraniline, 2,3-dichloro-phenylamine, 2bl4f1dxvn, aniline, 2,3-dichloro-7ci,8ci, 2,3-dichlorophenylamine |
CID PubChem | 11844 |
ChEBI | CHEBI:46636 |
Nom IUPAC | 2,3-dichloroaniline |
SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11404330
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11524.22 |
100 g |
71.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414330
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11524.36 |
500 g |
197.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494320
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11524.0E |
2500 g | |||||||
Description
2,3-Dichloroaniline is used in dyestuffs, pigments and optical brighteners. It is used as flame retardants for polymers. It is used in the manufacturing of growth regulators, polymer auxiliaries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2,3-dichloroaniline est utilisée dans les colorants, les pigments et les éclaireurs optiques. Il est utilisé comme produit ignifuge pour les polymères. Il est utilisé dans la fabrication de régulateurs de croissance et d’auxiliaires polymères.
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’alcool et l’acétone. Légèrement soluble dans le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
Identifiants chimiques
608-27-5 | |
162.013 | |
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N | |
11844 | |
2,3-dichloroaniline |
C6H5Cl2N | |
MFCD00007657 | |
benzenamine, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorobenzenamine, aniline, 2,3-dichloro, unii-2bl4f1dxvn, 2,3-dichloranilin, 2,3 dichloraniline, 2,3-dichloro-phenylamine, 2bl4f1dxvn, aniline, 2,3-dichloro-7ci,8ci, 2,3-dichlorophenylamine | |
CHEBI:46636 | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)N |
Spécification
2,3-Dichloroaniline | |
20°C to 24°C | |
115°C (239°F) | |
MFCD00007657 | |
472027 | |
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dichloroaniline | |
11844 | |
162.02 |
608-27-5 | |
250°C to 252°C | |
C6H5Cl2N | |
UN3442 | |
benzenamine, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorobenzenamine, aniline, 2,3-dichloro, unii-2bl4f1dxvn, 2,3-dichloranilin, 2,3 dichloraniline, 2,3-dichloro-phenylamine, 2bl4f1dxvn, aniline, 2,3-dichloro-7ci,8ci, 2,3-dichlorophenylamine | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)N | |
162.013 | |
CHEBI:46636 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H331-H373
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique en cas d’inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
GHS P Statement
P260-P261-P301+P310-P361-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :DICHLOROANILINES, SOLIDE
missing translation for 'rtecsNumber' : CX9862625
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only