Learn More
2,3-dichloroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494320
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
2,3-Dichloroaniline is used in dyestuffs, pigments and optical brighteners. It is used as flame retardants for polymers. It is used in the manufacturing of growth regulators, polymer auxiliaries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,3-dichloroaniline est utilisée dans les colorants, les pigments et les éclaireurs optiques. Il est utilisé comme produit ignifuge pour les polymères. Il est utilisé dans la fabrication de régulateurs de croissance et d’auxiliaires polymères.
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’alcool et l’acétone. Légèrement soluble dans le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-27-5
Formule moléculaire C6H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 162.013
Numéro MDL MFCD00007657
Clé InChI BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorobenzenamine, aniline, 2,3-dichloro, unii-2bl4f1dxvn, 2,3-dichloranilin, 2,3 dichloraniline, 2,3-dichloro-phenylamine, 2bl4f1dxvn, aniline, 2,3-dichloro-7ci,8ci, 2,3-dichlorophenylamine
CID PubChem 11844
ChEBI CHEBI:46636
Nom IUPAC 2,3-dichloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloroaniline
Point de fusion 20°C to 24°C
Densité 1.37
Point d’ébullition 250°C to 252°C
Point d’éclair 115°C (239°F)
Indice de réfraction 1.606
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3442
Beilstein 472027
Informations sur la solubilité Soluble in ether,alcohol and acetone. Slightly soluble in benzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 162.02
Pourcentage de pureté 99%