Learn More
2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.20€ - 1111.00€
Identifiants chimiques
CAS | 84-58-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8Cl2N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 227.01 |
Clé InChI | HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile |
CID PubChem | 6775 |
Nom IUPAC | 4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile |
SMILES | C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10449020
|
Thermo Scientific Acros
113300100 |
10 g | Flacon en verre |
40.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10366270
|
Thermo Scientific Acros
113301000 |
100 g | Flacon en verre |
231.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11915611
|
Thermo Scientific Acros
113305000 |
500 g | Flacon en verre |
1111.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
84-58-2 | |
227.01 | |
2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile | |
4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile |
C8Cl2N2O2 | |
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N | |
6775 | |
C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N |
Spécification
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone | |
97.5 | |
210.0°C to 217.0°C | |
0.5% max. (1 g, 80°C, 2 hrs, 40mm Hg vacuum) | |
97.5% min. (Iodometry) | |
10,902 | |
15,3072 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene,dioxane,acetic acid,ethanol,slightly soluble in chloroform,methylenechloride | |
C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N | |
227.01 | |
227.01 | |
Poudre cristalline ou cristaux |
84-58-2 | |
100.0 | |
Jaune à orange | |
Authentique | |
C8Cl2N2O2 | |
01,215; 02,112; 03,83; 04,130; 05,193; 06,168; 07,96; 08,153; 09,148; 10,135; 11,166; 13,104; 14,126; 15,125; 16,120 | |
2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile | |
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N | |
4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile | |
6775 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Porter des gants de protection
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-542-2
- 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./