Learn More
2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10366270
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-58-2
Formule moléculaire C8Cl2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 227.01
Clé InChI HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile
CID PubChem 6775
Nom IUPAC 4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile
SMILES C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210.0°C to 217.0°C
Couleur Jaune à orange
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 80°C, 2 hrs, 40mm Hg vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 10,902
Fieser 01,215; 02,112; 03,83; 04,130; 05,193; 06,168; 07,96; 08,153; 09,148; 10,135; 11,166; 13,104; 14,126; 15,125; 16,120
Merck Index 15,3072
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in benzene,dioxane,acetic acid,ethanol,slightly soluble in chloroform,methylenechloride
Poids de la formule 227.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux