Learn More
Chlorure de 2,3-dibromopropionyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
46.20€ - 654.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18791-02-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H3Br2ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 250.31 |
Numéro MDL | MFCD00000712 |
Clé InChI | HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYNA-N |
CID PubChem | 86790 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2,3-dibromopropanoyl |
SMILES | ClC(=O)C(Br)CBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11443298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17712.09 |
10 g |
46.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11453298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17712.18 |
50 g |
165.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17712.30 |
250 g |
654.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
18791-02-1 | |
250.31 | |
HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYNA-N | |
Chlorure de 2,3-dibromopropanoyl |
C3H3Br2ClO | |
MFCD00000712 | |
86790 | |
ClC(=O)C(Br)CBr |
Spécification
2,3-Dibromopropionyl chloride | |
2.181 | |
67°C (152.6°F) | |
C3H3Br2ClO | |
MFCD00000712 | |
1749801 | |
2,3-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride,2,3-dibromo, propionyl chloride, 2,3-dibromo, acmc-209eqo, propanoyl chloride, 2,3-dibromo-9ci, 2,3-dibromopropanyl chloride, 3-02-00-00572 beilstein handbook reference | |
ClC(=O)C(Br)CBr | |
250.31 | |
250.32 |
18791-02-1 | |
191°C to 193°C | |
Acrid | |
1.542 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYNA-N | |
Chlorure de 2,3-dibromopropanoyl | |
86790 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318-H227-H332
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
Nocif par inhalation.
P210-P234-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P390-P501c
H227-H290-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 242-575-2
missing translation for 'rtecsNumber' : UG6657500
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only