Learn More
Chlorure de 2,3-dibromopropionyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11463298
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18791-02-1
Formule moléculaire C3H3Br2ClO
Poids moléculaire (g/mol) 250.31
Numéro MDL MFCD00000712
Clé InChI HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 86790
Nom IUPAC Chlorure de 2,3-dibromopropanoyl
SMILES ClC(=O)C(Br)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dibromopropionyl chloride
Densité 2.181
Point d’ébullition 191°C to 193°C
Point d’éclair 67°C (152.6°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.542
Quantité 250 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1749801
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 2,3-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride,2,3-dibromo, propionyl chloride, 2,3-dibromo, acmc-209eqo, propanoyl chloride, 2,3-dibromo-9ci, 2,3-dibromopropanyl chloride, 3-02-00-00572 beilstein handbook reference
Poids de la formule 250.32
Pourcentage de pureté 95%