Learn More
2,3-dibromopropène, 80 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
35.70€ - 464.00€
Identifiants chimiques
CAS | 513-31-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.87 |
Numéro MDL | MFCD00000211 |
Clé InChI | YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,3-dibromopropene, 2,3-dibromo-1-propene, 1-propene, 2,3-dibromo, 2-bromoallyl bromide, 2,3-dibromopropylene, 1,2-dibromo-2-propene, alpha-epidibromohydrin, propene, 2,3-dibromo, unii-8dne7k7z6p, ccris 6712 |
CID PubChem | 10552 |
Nom IUPAC | 2,3-dibromoprop-1-ène |
SMILES | BrCC(Br)=C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10645962
|
Thermo Scientific Acros
147740100 |
10 mL | Flacon en verre |
35.70€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10447540
|
Thermo Scientific Acros
147740500 |
50 mL | Flacon en verre |
109.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10616944
|
Thermo Scientific Acros
147742500 |
250 mL | Flacon en verre |
464.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
513-31-5 | |
199.87 | |
YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N | |
10552 | |
BrCC(Br)=C |
C3H4Br2 | |
MFCD00000211 | |
2,3-dibromopropene, 2,3-dibromo-1-propene, 1-propene, 2,3-dibromo, 2-bromoallyl bromide, 2,3-dibromopropylene, 1,2-dibromo-2-propene, alpha-epidibromohydrin, propene, 2,3-dibromo, unii-8dne7k7z6p, ccris 6712 | |
2,3-dibromoprop-1-ène |
Spécification
2, 3-Dibromopropene | |
75.0 | |
Jaune à marron | |
42°C to 44°C (17.0 mmHg) | |
Authentique | |
C3H4Br2 | |
1.5370 to 1.547 | |
01, 201 | |
2.13 | |
Solubility in water: insoluble | |
BrCC(Br)=C | |
199.87 | |
199.87 | |
Technique |
513-31-5 | |
100.0 | |
2.1300g/mL | |
81°C | |
75% min. (GC) | |
BrCH2C(Br)=CH2 | |
MFCD00000211 | |
15, 3030 | |
2,3-dibromopropene, 2,3-dibromo-1-propene, 1-propene, 2,3-dibromo, 2-bromoallyl bromide, 2,3-dibromopropylene, 1,2-dibromo-2-propene, alpha-epidibromohydrin, propene, 2,3-dibromo, unii-8dne7k7z6p, ccris 6712 | |
YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dibromoprop-1-ène | |
10552 | |
80% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif en cas d’inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-155-8
- 2,3-Dibromopropene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.