Learn More
2,3-dibromopropène, 80 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10447540
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-31-5
Formule moléculaire C3H4Br2
Poids moléculaire (g/mol) 199.87
Numéro MDL MFCD00000211
Clé InChI YMFWYDYJHRGGPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dibromopropene, 2,3-dibromo-1-propene, 1-propene, 2,3-dibromo, 2-bromoallyl bromide, 2,3-dibromopropylene, 1,2-dibromo-2-propene, alpha-epidibromohydrin, propene, 2,3-dibromo, unii-8dne7k7z6p, ccris 6712
CID PubChem 10552
Nom IUPAC 2,3-dibromoprop-1-ène
SMILES BrCC(Br)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dibromopropene
% min. CAS 75.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 2.1300g/mL
Point d’ébullition 42°C to 44°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 75% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2C(Br)=CH2
Indice de réfraction 1.5370 to 1.547
Quantité 50 mL
Beilstein 01, 201
Merck Index 15, 3030
Gravité spécifique 2.13
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 199.87
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dibromopropene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.