Learn More
2',3’,6’-Trifluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
38.68€ - 145.00€
Identifiants chimiques
CAS 208173-22-2
Formule moléculaire C8H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 174.122
Numéro MDL MFCD00070809
Clé InChI INDGVPJYDRJJPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',3',6'-trifluoroacetophenone, 1-2,3,6-trifluorophenyl ethanone, 2,3,6-trifluoroacetophenone, ethanone, 1-2,3,6-trifluorophenyl, 1-acetyl-2,3,6-trifluorobenzene, pubchem4285, acmc-1cnfl, 1-2,3,6-trifluorophenyl ethanone #
CID PubChem 594247
Nom IUPAC 1-(2,3,6-trifluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11405766
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20828.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11415766
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20828.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
208173-22-2
174.122
INDGVPJYDRJJPJ-UHFFFAOYSA-N
594247
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)F)F
C8H5F3O
MFCD00070809
2',3',6'-trifluoroacetophenone, 1-2,3,6-trifluorophenyl ethanone, 2,3,6-trifluoroacetophenone, ethanone, 1-2,3,6-trifluorophenyl, 1-acetyl-2,3,6-trifluorobenzene, pubchem4285, acmc-1cnfl, 1-2,3,6-trifluorophenyl ethanone #
1-(2,3,6-trifluorophényl)éthanone
Spécification
2',3',6'-Trifluoroacetophenone
C8H5F3O
MFCD00070809
INDGVPJYDRJJPJ-UHFFFAOYSA-N
1-(2,3,6-trifluorophényl)éthanone
594247
97%
208173-22-2
1.467
2',3',6'-trifluoroacetophenone, 1-2,3,6-trifluorophenyl ethanone, 2,3,6-trifluoroacetophenone, ethanone, 1-2,3,6-trifluorophenyl, 1-acetyl-2,3,6-trifluorobenzene, pubchem4285, acmc-1cnfl, 1-2,3,6-trifluorophenyl ethanone #
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)F)F
174.122
174.12
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante