Learn More
2',3’,6’-Trifluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11415766
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 208173-22-2
Formule moléculaire C8H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 174.122
Numéro MDL MFCD00070809
Clé InChI INDGVPJYDRJJPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',3',6'-trifluoroacetophenone, 1-2,3,6-trifluorophenyl ethanone, 2,3,6-trifluoroacetophenone, ethanone, 1-2,3,6-trifluorophenyl, 1-acetyl-2,3,6-trifluorobenzene, pubchem4285, acmc-1cnfl, 1-2,3,6-trifluorophenyl ethanone #
CID PubChem 594247
Nom IUPAC 1-(2,3,6-trifluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',3',6'-Trifluoroacetophenone
Indice de réfraction 1.467
Quantité 5 g
Poids de la formule 174.12
Pourcentage de pureté 97%