Learn More
2-(3,5-difluorophényl)acétonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
46.40€ - 98.10€
Identifiants chimiques
CAS 122376-76-5
Formule moléculaire C8H5F2N
Poids moléculaire (g/mol) 153.132
Numéro MDL MFCD00061278
Clé InChI OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluorophenylacetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl acetonitrile, 3,5-difluorobenzyl cyanide, 3,5-difluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluorophenyl acetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl ethanenitrile, pubchem1588, acmc-1bxc0
CID PubChem 518565
Nom IUPAC 2-(3,5-difluorophényl)acétonitrile
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10101232
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
SB01685EA
10 g
46.40€
10g
10072364
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
SB01685EB
25 g
98.10€
25g
Identifiants chimiques
122376-76-5
153.132
OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
518565
C1=C(C=C(C=C1F)F)CC#N
C8H5F2N
MFCD00061278
3,5-difluorophenylacetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl acetonitrile, 3,5-difluorobenzyl cyanide, 3,5-difluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluorophenyl acetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl ethanenitrile, pubchem1588, acmc-1bxc0
2-(3,5-difluorophényl)acétonitrile
Spécification
2-(3, 5-Difluorophenyl)acetonitrile
97.0
Flacon en verre ambré
F2C6H3CH2CN
3,5-difluorophenylacetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl acetonitrile, 3,5-difluorobenzyl cyanide, 3,5-difluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluorophenyl acetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl ethanenitrile, pubchem1588, acmc-1bxc0
C1=C(C=C(C=C1F)F)CC#N
153.132
153.13
122376-76-5
97%
C8H5F2N
MFCD00061278
OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
2-(3,5-difluorophényl)acétonitrile
518565
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par contact cutané.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.