Learn More
2-(3,5-difluorophényl)acétonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10072364
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 122376-76-5
Formule moléculaire C8H5F2N
Poids moléculaire (g/mol) 153.132
Numéro MDL MFCD00061278
Clé InChI OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluorophenylacetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl acetonitrile, 3,5-difluorobenzyl cyanide, 3,5-difluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluorophenyl acetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl ethanenitrile, pubchem1588, acmc-1bxc0
CID PubChem 518565
Nom IUPAC 2-(3,5-difluorophényl)acétonitrile
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire F2C6H3CH2CN
Quantité 25 g
Poids de la formule 153.13
Pourcentage de pureté 97%