Learn More
Acide 2-(3,5-difluorophényl) acétique, Thermo Scientific™
32.10€ - 213.00€
Identifiants chimiques
CAS | 105184-38-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6F2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.131 |
Clé InChI | IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac |
CID PubChem | 145424 |
Nom IUPAC | Acide 2-(3,5-difluorophényl)acétique |
SMILES | C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10066992
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01687EA |
10 g |
32.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10082364
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01687FA |
100 g |
213.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
105184-38-1 | |
172.131 | |
3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac | |
Acide 2-(3,5-difluorophényl)acétique |
C8H6F2O2 | |
IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N | |
145424 | |
C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O |
Spécification
2-(3, 5-Difluorophenyl)acetic acid | |
97% | |
3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac | |
C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O | |
172.131 | |
172.13 |
105184-38-1 | |
C8H6F2O2 | |
IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-(3,5-difluorophényl)acétique | |
145424 | |
97% |