Learn More
Acide 2-(3,5-difluorophényl) acétique, Thermo Scientific™
Code produit. 10066992
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 105184-38-1
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
Clé InChI IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
CID PubChem 145424
Nom IUPAC Acide 2-(3,5-difluorophényl)acétique
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 97%