Learn More
2,3,4,5-tétraméthyl-2-cyclopenténone, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
101.00€ - 308.00€
Identifiants chimiques
CAS | 54458-61-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.21 |
Numéro MDL | MFCD00010248 |
Clé InChI | ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-enone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, cis + trans, tetramethylcyclopent-2-enone, pubchem15060, acmc-1asp4, 2,3,4,5-tetramethylcyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-cyclopent-2-enone |
CID PubChem | 41092 |
Nom IUPAC | 2,3,4,5-tétraméthylcyclopent-2-en-1-one |
SMILES | CC1C(C(=O)C(=C1C)C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11342167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09617.06 |
5 g |
101.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11352167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09617.14 |
25 g |
308.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone was used in the synthesis of chiral pre-ligands, (R)-3,3?-bis(tetramethylcyclopentadienyl)-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene and (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene by reacting with (R)-3,3?-dilithium-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2,3,4,5-tétraméthyl-2-cyclopenténone a été utilisé dans la synthèse des pré-ligands chiraux, (R)-3,3′-bis(tétraméthylcyclopentadienyl)-2,2′-bismethoxy-1,1′-bisnaphthalène et (R)-3-tétraméthylcyclopentadienyl-2,2′-bisméthoxy-1,1′-bisnaphthalène en réaction avec le (R)-3,3′-dilithium-2,2′-bisméthoxy-1,1′-bisnaphthalène.
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
54458-61-6 | |
138.21 | |
ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N | |
41092 | |
CC1C(C(=O)C(=C1C)C)C |
C9H14O | |
MFCD00010248 | |
2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-enone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, cis + trans, tetramethylcyclopent-2-enone, pubchem15060, acmc-1asp4, 2,3,4,5-tetramethylcyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-cyclopent-2-enone | |
2,3,4,5-tétraméthylcyclopent-2-en-1-one |
Spécification
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone | |
54458-61-6 | |
99°C to 100°C (30 mmHg) | |
C9H14O | |
MFCD00010248 | |
2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-enone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, cis + trans, tetramethylcyclopent-2-enone, pubchem15060, acmc-1asp4, 2,3,4,5-tetramethylcyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-cyclopent-2-enone | |
ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N | |
2,3,4,5-tétraméthylcyclopent-2-en-1-one | |
41092 | |
95% |
Cis + Trans | |
0.917 | |
73°C (163°F) | |
1.476 | |
2324088 | |
Not miscible with water. | |
CC1C(C(=O)C(=C1C)C)C | |
138.21 | |
138.21 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only