Learn More
2,3,4,5-tétraméthyl-2-cyclopenténone, cis + trans, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11342167
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone was used in the synthesis of chiral pre-ligands, (R)-3,3?-bis(tetramethylcyclopentadienyl)-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene and (R)-3-tetramethylcyclopentadienyl-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene by reacting with (R)-3,3?-dilithium-2,2?-bismethoxy-1,1?-bisnaphthalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,3,4,5-tétraméthyl-2-cyclopenténone a été utilisé dans la synthèse des pré-ligands chiraux, (R)-3,3′-bis(tétraméthylcyclopentadienyl)-2,2′-bismethoxy-1,1′-bisnaphthalène et (R)-3-tétraméthylcyclopentadienyl-2,2′-bisméthoxy-1,1′-bisnaphthalène en réaction avec le (R)-3,3′-dilithium-2,2′-bisméthoxy-1,1′-bisnaphthalène.
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54458-61-6
Formule moléculaire C9H14O
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00010248
Clé InChI ARUAYSANQMCCEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,4,5-tetramethylcyclopent-2-enone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopenten-1-one, 2,3,4,5-tetramethyl, 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone, cis + trans, tetramethylcyclopent-2-enone, pubchem15060, acmc-1asp4, 2,3,4,5-tetramethylcyclopentenone, 2,3,4,5-tetramethyl-cyclopent-2-enone
CID PubChem 41092
Nom IUPAC 2,3,4,5-tétraméthylcyclopent-2-en-1-one
SMILES CC1C(C(=O)C(=C1C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
Note relative au nom Cis + Trans
Densité 0.917
Point d’ébullition 99°C to 100°C (30 mmHg)
Point d’éclair 73°C (163°F)
Indice de réfraction 1.476
Quantité 5 g
Beilstein 2324088
Informations sur la solubilité Not miscible with water.
Poids de la formule 138.21
Pourcentage de pureté 95%