Learn More
2’,3’,4’,5’,6’-pentaméthyl-2-phénylacétophénone, 95 %, Thermo Scientific™
23.60€ - 154.00€
Chemical Identifiers
CAS 147834-57-9
Formule moléculaire C19H22O
Poids moléculaire (g/mol) 266.384
Numéro MDL MFCD00052403
Clé InChI CFSAHKOFVAHZDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, ethanone,1-pentamethylphenyl-2-phenyl-9ci, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, acmc-20n5au, maybridge1_002825, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 2',3',4',5',6'-pentamethyl-2-phenylacetophenone
CID PubChem 2776715
Nom IUPAC 1-(2,3,4,5,6-pentaméthylphényl)-2-phényléthanone
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C(=O)CC2=CC=CC=C2)C)C
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantité Price Quantity & Availability  
15418775
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34080.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15428775
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34080.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Chemical Identifiers
147834-57-9
266.384
CFSAHKOFVAHZDH-UHFFFAOYSA-N
2776715
CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C(=O)CC2=CC=CC=C2)C)C
C19H22O
MFCD00052403
1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, ethanone,1-pentamethylphenyl-2-phenyl-9ci, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, acmc-20n5au, maybridge1_002825, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 2',3',4',5',6'-pentamethyl-2-phenylacetophenone
1-(2,3,4,5,6-pentaméthylphényl)-2-phényléthanone
Specifications
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
133°C to 135°C
MFCD00052403
CFSAHKOFVAHZDH-UHFFFAOYSA-N
1-(2,3,4,5,6-pentaméthylphényl)-2-phényléthanone
2776715
95%
147834-57-9
C19H22O
1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, ethanone,1-pentamethylphenyl-2-phenyl-9ci, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, acmc-20n5au, maybridge1_002825, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 2',3',4',5',6'-pentamethyl-2-phenylacetophenone
CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C(=O)CC2=CC=CC=C2)C)C
266.384
266.38
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
SDS
Documents
Documents
Certificates