Learn More
2’,3’,4’,5’,6’-pentaméthyl-2-phénylacétophénone, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15418775
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147834-57-9
Formule moléculaire C19H22O
Poids moléculaire (g/mol) 266.384
Numéro MDL MFCD00052403
Clé InChI CFSAHKOFVAHZDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, ethanone,1-pentamethylphenyl-2-phenyl-9ci, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, acmc-20n5au, maybridge1_002825, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 2',3',4',5',6'-pentamethyl-2-phenylacetophenone
CID PubChem 2776715
Nom IUPAC 1-(2,3,4,5,6-pentaméthylphényl)-2-phényléthanone
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C(=O)CC2=CC=CC=C2)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Point de fusion 133°C to 135°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 266.38
Pourcentage de pureté 95%