Learn More
2-(2-Méthyl-1,3-thiazol-4-yl)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
90.90€ - 1060.00€
Identifiants chimiques
CAS | 165115-15-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10N2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.22 |
Numéro MDL | MFCD03011601 |
Clé InChI | GLEZGSKBHYTSAD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethylamine, 4-thiazoleethanamine, 2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-amine, 4-thiazoleethanamine,2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanamine |
CID PubChem | 7536518 |
Nom IUPAC | 2-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)éthanamine |
SMILES | CC1=NC(CCN)=CS1 |
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10122844
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54613CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
90.90€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10671934
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54613DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
246.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10737485
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54613EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
1060.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
165115-15-1 | |
142.22 | |
GLEZGSKBHYTSAD-UHFFFAOYSA-N | |
7536518 | |
CC1=NC(CCN)=CS1 |
C6H10N2S | |
MFCD03011601 | |
2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethylamine, 4-thiazoleethanamine, 2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-amine, 4-thiazoleethanamine,2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanamine | |
2-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)éthanamine |
Spezifikation
2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethylamine | |
97% | |
MFCD03011601 | |
GLEZGSKBHYTSAD-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)éthanamine | |
7536518 | |
97% |
165115-15-1 | |
C6H10N2S | |
2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethylamine, 4-thiazoleethanamine, 2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-amine, 4-thiazoleethanamine,2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanamine | |
CC1=NC(CCN)=CS1 | |
142.22 | |
142.23 |