Learn More
2-(2-Méthyl-1,3-thiazol-4-yl)éthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10122844
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 165115-15-1
Formule moléculaire C6H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 142.22
Numéro MDL MFCD03011601
Clé InChI GLEZGSKBHYTSAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethylamine, 4-thiazoleethanamine, 2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-amine, 4-thiazoleethanamine,2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanamine
CID PubChem 7536518
Nom IUPAC 2-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)éthanamine
SMILES CC1=NC(CCN)=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethylamine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 142.23
Pourcentage de pureté 97%