Learn More
2,2’-(éthylènedioxy)bis(éthylamine), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
39.90€ - 227.13€
Identifiants chimiques
CAS | 929-59-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H16N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.206 |
Numéro MDL | MFCD00040474 |
Clé InChI | IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,8-diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis 2-aminoethoxy ethane, 2,2'-ethylenedioxy bis ethylamine, unii-r41zt4uf34, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanamine, 3,6-dioxaoctamethylenediamine, 2-2-2-aminoethoxy ethoxy ethanamine, 3,6-dioxaoctane-1,8-diamine, ethylene glycol bis 2-aminoethyl ether |
CID PubChem | 70248 |
Nom IUPAC | 2-[2-(2-aminoéthoxy)éthoxy]éthanamine |
SMILES | C(COCCOCCN)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490001
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044759.09 |
10 g |
39.90€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400011
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044759.18 |
50 g |
66.93€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410011
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044759.30 |
250 g |
227.13€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine) is used to linker to form conjugates of manganese-doped zinc sulfide nanoparticles with folic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
929-59-9 | |
148.206 | |
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N | |
70248 | |
C(COCCOCCN)N |
C6H16N2O2 | |
MFCD00040474 | |
1,8-diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis 2-aminoethoxy ethane, 2,2'-ethylenedioxy bis ethylamine, unii-r41zt4uf34, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanamine, 3,6-dioxaoctamethylenediamine, 2-2-2-aminoethoxy ethoxy ethanamine, 3,6-dioxaoctane-1,8-diamine, ethylene glycol bis 2-aminoethyl ether | |
2-[2-(2-aminoéthoxy)éthoxy]éthanamine |
Spécification
2,2'- (Ethylenedioxy)bis (ethylamine) | |
1.01 g/mL | |
121°C (250°F) | |
C6H16N2O2 | |
MFCD00040474 | |
1739187 | |
1,8-diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis 2-aminoethoxy ethane, 2,2'-ethylenedioxy bis ethylamine, unii-r41zt4uf34, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanamine, 3,6-dioxaoctamethylenediamine, 2-2-2-aminoethoxy ethoxy ethanamine, 3,6-dioxaoctane-1,8-diamine, ethylene glycol bis 2-aminoethyl ether | |
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N | |
2-[2-(2-aminoéthoxy)éthoxy]éthanamine | |
70248 | |
≥97% |
929-59-9 | |
105°C to 109°C (6 mmHg) | |
C6H16N2O2 | |
1.461 | |
UN2735 | |
Hygroscopic | |
Soluble in 0.4 parts water. | |
C(COCCOCCN)N | |
148.206 | |
148.2 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-203-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine)
RUO – Research Use Only