Learn More
2,2’-(éthylènedioxy)bis(éthylamine), 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400011
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine) is used to linker to form conjugates of manganese-doped zinc sulfide nanoparticles with folic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 929-59-9
Formule moléculaire C6H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.206
Numéro MDL MFCD00040474
Clé InChI IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,8-diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-bis 2-aminoethoxy ethane, 2,2'-ethylenedioxy bis ethylamine, unii-r41zt4uf34, 2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanamine, 3,6-dioxaoctamethylenediamine, 2-2-2-aminoethoxy ethoxy ethanamine, 3,6-dioxaoctane-1,8-diamine, ethylene glycol bis 2-aminoethyl ether
CID PubChem 70248
Nom IUPAC 2-[2-(2-aminoéthoxy)éthoxy]éthanamine
SMILES C(COCCOCCN)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2'- (Ethylenedioxy)bis (ethylamine)
Densité 1.01 g/mL
Point d’ébullition 105°C to 109°C (6 mmHg)
Point d’éclair 121°C (250°F)
Formule linéaire C6H16N2O2
Indice de réfraction 1.461
Quantité 50 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1739187
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in 0.4 parts water.
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide