Learn More
2,2-Diméthylcyclohexanone, Thermo Scientific Chemicals
253.00€ - 870.00€
Identifiants chimiques
CAS 1193-47-1
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.2
Clé InChI KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2-dimethyl, dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, dimethyl, 6,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone,2-dimethyl, acmc-20a0u6, 2,2-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-cyclohexanone
CID PubChem 136929
Nom IUPAC 2,2-diméthylcyclohexane-1-one
SMILES CC1(CCCCC1=O)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10051074
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
426500010
1 g Flacon en verre
253.00€
1g
10376254
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
426500050
5 g Flacon en verre
870.00€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1193-47-1
126.2
2,2-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2-dimethyl, dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, dimethyl, 6,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone,2-dimethyl, acmc-20a0u6, 2,2-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-cyclohexanone
2,2-diméthylcyclohexane-1-one
C8H14O
KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
136929
CC1(CCCCC1=O)C
Spécification
2, 2-Dimethylcyclohexanone
-20.0°C
0.9120g/mL
50°C
C8H14O
1.4470 to 1.4490 (20°C, 589nm)
2,2-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2-dimethyl, dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, dimethyl, 6,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone,2-dimethyl, acmc-20a0u6, 2,2-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-cyclohexanone
CC1(CCCCC1=O)C
126.2
126.2
Liquide
1193-47-1
Incolore à jaune
169.0°C to 170.0°C (0.8 mmHg)
Authentique
(CH3)2C6H8(=O)
0.912
KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
2,2-diméthylcyclohexane-1-one
136929
≥94%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • 2,2-Dimethylcyclohexanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.