Learn More
2,2-Diméthylcyclohexanone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10376254
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-47-1
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.2
Clé InChI KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2-dimethyl, dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, dimethyl, 6,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone,2-dimethyl, acmc-20a0u6, 2,2-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-cyclohexanone
CID PubChem 136929
Nom IUPAC 2,2-diméthylcyclohexane-1-one
SMILES CC1(CCCCC1=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethylcyclohexanone
Point de fusion -20.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9120g/mL
Point d’ébullition 169.0°C to 170.0°C (0.8 mmHg)
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H8(=O)
Indice de réfraction 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.912
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté ≥94%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Dimethylcyclohexanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.