Learn More
2,2-Diméthyl-1,3-propanediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
103.00€ - 316.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7328-91-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.18 |
Clé InChI | DDHUNHGZUHZNKB-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 81770 |
Nom IUPAC | 2,2-diméthylpropane-1,3-diamine |
SMILES | CC(C)(CN)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11935191
|
Thermo Scientific Acros
210510500 |
50 g | Flacon en verre |
103.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11945191
|
Thermo Scientific Acros
210512500 |
250 g | Flacon en verre |
316.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7328-91-8 | |
102.18 | |
81770 | |
CC(C)(CN)CN |
C5H14N2 | |
DDHUNHGZUHZNKB-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-diméthylpropane-1,3-diamine |
Spécification
2, 2-Dimethyl-1, 3-propanediamine | |
98.5 | |
29.0°C to 31.0°C | |
0.8500g/mL | |
47°C | |
98.5% min. (GC) | |
H2NCH2C(CH3)2CH2NH2 | |
04,III,595 | |
2,2-dimethyl-1,3-propanediamine, neopentyldiamine, 1,3-propanediamine, 2,2-dimethyl, neopentanediamine, 1,3-diamino-2,2-dimethylpropane, 2,2-dimethyltrimethylenediamine, 1,3-propanediamine,2,2-dimethyl, neopentylenediamine, 2,3-propanediamine, acmc-209oqg | |
DDHUNHGZUHZNKB-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-diméthylpropane-1,3-diamine | |
81770 | |
99% |
7328-91-8 | |
100.0 | |
Incolore | |
152.0°C to 154.0°C | |
Authentique | |
C5H14N2 | |
1.4566 | |
0.85 | |
Solubility in water: miscible | |
CC(C)(CN)CN | |
102.18 | |
102.18 | |
Faible fusion de solide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Matière solide inflammable.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 230-819-
- 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.