Learn More
2,2-Diméthyl-1,3-propanediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11945191
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7328-91-8
Formule moléculaire C5H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Clé InChI DDHUNHGZUHZNKB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 81770
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropane-1,3-diamine
SMILES CC(C)(CN)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Dimethyl-1, 3-propanediamine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29.0°C to 31.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 152.0°C to 154.0°C
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2C(CH3)2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4566
Quantité 250 g
Beilstein 04,III,595
Gravité spécifique 0.85
Synonyme 2,2-dimethyl-1,3-propanediamine, neopentyldiamine, 1,3-propanediamine, 2,2-dimethyl, neopentanediamine, 1,3-diamino-2,2-dimethylpropane, 2,2-dimethyltrimethylenediamine, 1,3-propanediamine,2,2-dimethyl, neopentylenediamine, 2,3-propanediamine, acmc-209oqg
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.