Learn More
2,2-Difluoro-acétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
47.70€ - 434.00€
Identifiants chimiques
CAS | 395-01-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6F2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 156.132 |
Numéro MDL | MFCD06246879 |
Clé InChI | OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,2-difluoroacetophenone, alpha,alpha-difluoroacetophenone, 2,2-difluoro-1-phenyl-ethanone, 2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, a,a-difluoroacetophenone, ethanone, 2,2-difluoro-1-phenyl, difluoromethyl phenyl ketone, difluoroacetophenone, acmc-20aojw, acetophenone, 2,2-difluoro |
CID PubChem | 273286 |
Nom IUPAC | 2,2-difluoro-1-phényléthanone |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11359959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25750.MD |
250 mg |
47.70€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11369959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25750.03 |
1 g |
123.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11379959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25750.06 |
5 g |
434.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,2-Difluoroacetophenone acts as an intermediate in the preparation of various substances such as pharmaceuticals. Further, it is used in the one-pot synthesis of difluoromethylated arenes from aryl chlorides and bromides. In addition to this, it undergoes reduction with (-)-diisopinocampheylchloroborane chloride to get R-alcohols of purity 85% ee.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2,2-difluoroacétophénone agit comme intermédiaire dans la préparation de diverses substances telles que les produits pharmaceutiques. De plus, elle est utilisée dans la synthèse à un pot d’arènes difluorométhylées à partir de chlorures d’aryle et de bromures. En outre, elle subit une réduction avec le chlorure de (-)-diisopinopacheylchloroborane pour obtenir des R-alcools d’une pureté de 85 % ee.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Identifiants chimiques
395-01-7 | |
156.132 | |
OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N | |
273286 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)F |
C8H6F2O | |
MFCD06246879 | |
2,2-difluoroacetophenone, alpha,alpha-difluoroacetophenone, 2,2-difluoro-1-phenyl-ethanone, 2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, a,a-difluoroacetophenone, ethanone, 2,2-difluoro-1-phenyl, difluoromethyl phenyl ketone, difluoroacetophenone, acmc-20aojw, acetophenone, 2,2-difluoro | |
2,2-difluoro-1-phényléthanone |
Spécification
2,2-Difluoroacetophenone | |
48°C to 50°C | |
Characteristic | |
1.4955 | |
2,2-difluoroacetophenone, alpha,alpha-difluoroacetophenone, 2,2-difluoro-1-phenyl-ethanone, 2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, a,a-difluoroacetophenone, ethanone, 2,2-difluoro-1-phenyl, difluoromethyl phenyl ketone, difluoroacetophenone, acmc-20aojw, acetophenone, 2,2-difluoro | |
OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-difluoro-1-phényléthanone | |
273286 | |
95% |
395-01-7 | |
53°C to 54°C (12 mmHg) | |
C8H6F2O | |
MFCD06246879 | |
Immiscible with water. | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)F | |
156.132 | |
156.13 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante