Learn More
2,2-Difluoro-acétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369959
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
2,2-Difluoroacetophenone acts as an intermediate in the preparation of various substances such as pharmaceuticals. Further, it is used in the one-pot synthesis of difluoromethylated arenes from aryl chlorides and bromides. In addition to this, it undergoes reduction with (-)-diisopinocampheylchloroborane chloride to get R-alcohols of purity 85% ee.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,2-difluoroacétophénone agit comme intermédiaire dans la préparation de diverses substances telles que les produits pharmaceutiques. De plus, elle est utilisée dans la synthèse à un pot d’arènes difluorométhylées à partir de chlorures d’aryle et de bromures. En outre, elle subit une réduction avec le chlorure de (-)-diisopinopacheylchloroborane pour obtenir des R-alcools d’une pureté de 85 % ee.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 395-01-7
Formule moléculaire C8H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.132
Numéro MDL MFCD06246879
Clé InChI OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-difluoroacetophenone, alpha,alpha-difluoroacetophenone, 2,2-difluoro-1-phenyl-ethanone, 2,2-difluoro-1-phenylethan-1-one, a,a-difluoroacetophenone, ethanone, 2,2-difluoro-1-phenyl, difluoromethyl phenyl ketone, difluoroacetophenone, acmc-20aojw, acetophenone, 2,2-difluoro
CID PubChem 273286
Nom IUPAC 2,2-difluoro-1-phényléthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Difluoroacetophenone
Point de fusion 48°C to 50°C
Point d’ébullition 53°C to 54°C (12 mmHg)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.4955
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 156.13
Pourcentage de pureté 95%