Learn More
2,2-diéthoxyacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
21.00€ - 111.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6175-45-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H16O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.26 |
Numéro MDL | MFCD00009659 |
Clé InChI | PIZHFBODNLEQBL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,2-diethoxyacetophenone, ethanone, 2,2-diethoxy-1-phenyl, phenylglyoxal diethyl acetal, 2,2-diethoxy-1-phenylethan-1-one, alpha,alpha-diethoxyacetophenone, unii-w4bcz1mak3, 2,2-diethoxy acetophenone, ccris 5222, benzoylformaldehyde diethyl acetal, glyoxal, phenyl-, 2-diethyl acetal |
CID PubChem | 22555 |
Nom IUPAC | 2,2-diéthoxy-1-phényléthanone |
SMILES | CCOC(OCC)C(=O)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10743401
|
Thermo Scientific Acros
210620050 |
5 g | Flacon en verre |
21.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10592991
|
Thermo Scientific Acros
210621000 |
100 g | Flacon en verre |
111.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
6175-45-7 | |
208.26 | |
PIZHFBODNLEQBL-UHFFFAOYSA-N | |
22555 | |
CCOC(OCC)C(=O)C1=CC=CC=C1 |
C12H16O3 | |
MFCD00009659 | |
2,2-diethoxyacetophenone, ethanone, 2,2-diethoxy-1-phenyl, phenylglyoxal diethyl acetal, 2,2-diethoxy-1-phenylethan-1-one, alpha,alpha-diethoxyacetophenone, unii-w4bcz1mak3, 2,2-diethoxy acetophenone, ccris 5222, benzoylformaldehyde diethyl acetal, glyoxal, phenyl-, 2-diethyl acetal | |
2,2-diéthoxy-1-phényléthanone |
Specifications
2, 2-Diethoxyacetophenone | |
6175-45-7 | |
100.0 | |
1.0300g/mL | |
128°C | |
95% min. (GC) | |
C6H5COCH(OC2H5)2 | |
MFCD00009659 | |
1.03 | |
Solubility in water: 0.16g/L (25°C) | |
CCOC(OCC)C(=O)C1=CC=CC=C1 | |
208.26 | |
7 mPa.s (20°C) | |
96% |
98% | |
97.5 | |
Saumon à jaune | |
131°C to 134°C (10.0 mmHg) | |
Authentique | |
C12H16O3 | |
1.4985 to 1.5005 | |
07, I, 361 | |
2,2-diethoxyacetophenone, ethanone, 2,2-diethoxy-1-phenyl, phenylglyoxal diethyl acetal, 2,2-diethoxy-1-phenylethan-1-one, alpha,alpha-diethoxyacetophenone, unii-w4bcz1mak3, 2,2-diethoxy acetophenone, ccris 5222, benzoylformaldehyde diethyl acetal, glyoxal, phenyl-, 2-diethyl acetal | |
PIZHFBODNLEQBL-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-diéthoxy-1-phényléthanone | |
22555 | |
208.26 | |
Liquide |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 228-220-4
missing translation for 'rtecsNumber' : MD3284000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only