Learn More
2,2-diéthoxyacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10592991
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6175-45-7
Formule moléculaire C12H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD00009659
Clé InChI PIZHFBODNLEQBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2-diethoxyacetophenone, ethanone, 2,2-diethoxy-1-phenyl, phenylglyoxal diethyl acetal, 2,2-diethoxy-1-phenylethan-1-one, alpha,alpha-diethoxyacetophenone, unii-w4bcz1mak3, 2,2-diethoxy acetophenone, ccris 5222, benzoylformaldehyde diethyl acetal, glyoxal, phenyl-, 2-diethyl acetal
CID PubChem 22555
Nom IUPAC 2,2-diethoxy-1-phenylethan-1-one
SMILES CCOC(OCC)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2-Diethoxyacetophenone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Saumon à jaune
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 131°C to 134°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 128°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCH(OC2H5)2
Indice de réfraction 1.4985 to 1.5005
Quantité 100 g
Beilstein 07, I, 361
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.16g/L (25°C)
Viscosité 7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide