Learn More
Chlorure de 2,2-di-n-propylacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
66.60€ - 228.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2936-08-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.66 |
Numéro MDL | MFCD00051446 |
Clé InChI | PITHYUDHKJKJNQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-propylvaleryl chloride, valproyl chloride, 2,2-di-n-propylacetyl chloride, dipropylacetyl chloride, 2-propylvaleroyl chloride, 2-n-propyl-n-valeroyl chloride, valproic acid chloride, di-n-propylacetyl chloride, acmc-2097cd, 2-n-propylvaleroyl chloride |
CID PubChem | 76240 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2-propylpentanoyl |
SMILES | CCCC(CCC)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362746
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08852.06 |
5 g |
66.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11372746
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08852.14 |
25 g |
228.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,2-Di-n-propylacetyl chloride is used to produce 1,2-bis-(2-propyl-valerylamino)-ethan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de 2,2-di-n-propylacétyle est utilisé pour produire du 1,2-bis-(2-propyl-valérylamino)-éthane.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matériaux incompatibles sont les agents et les bases d’oxydation. Stockez à l’abri de l’humidité et des bases fortes.
Identifiants chimiques
2936-08-5 | |
162.66 | |
PITHYUDHKJKJNQ-UHFFFAOYSA-N | |
76240 | |
CCCC(CCC)C(=O)Cl |
C8H15ClO | |
MFCD00051446 | |
2-propylvaleryl chloride, valproyl chloride, 2,2-di-n-propylacetyl chloride, dipropylacetyl chloride, 2-propylvaleroyl chloride, 2-n-propyl-n-valeroyl chloride, valproic acid chloride, di-n-propylacetyl chloride, acmc-2097cd, 2-n-propylvaleroyl chloride | |
Chlorure de 2-propylpentanoyl |
Spécification
2,2-Di-n-propylacetyl chloride | |
0.95 | |
C8H15ClO | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
CCCC(CCC)C(=O)Cl | |
162.66 | |
162.66 |
2936-08-5 | |
68°C to 70°C (10 mmHg) | |
MFCD00051446 | |
1098856 | |
2-propylvaleryl chloride, valproyl chloride, 2,2-di-n-propylacetyl chloride, dipropylacetyl chloride, 2-propylvaleroyl chloride, 2-n-propyl-n-valeroyl chloride, valproic acid chloride, di-n-propylacetyl chloride, acmc-2097cd, 2-n-propylvaleroyl chloride | |
PITHYUDHKJKJNQ-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2-propylpentanoyl | |
76240 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 220-914-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only