Learn More
Chlorure de 2,2-di-n-propylacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372746
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2,2-Di-n-propylacetyl chloride is used to produce 1,2-bis-(2-propyl-valerylamino)-ethan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2,2-di-n-propylacétyle est utilisé pour produire du 1,2-bis-(2-propyl-valérylamino)-éthane.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Les matériaux incompatibles sont les agents et les bases d’oxydation. Stockez à l’abri de l’humidité et des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2936-08-5
Formule moléculaire C8H15ClO
Poids moléculaire (g/mol) 162.66
Numéro MDL MFCD00051446
Clé InChI PITHYUDHKJKJNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-propylvaleryl chloride, valproyl chloride, 2,2-di-n-propylacetyl chloride, dipropylacetyl chloride, 2-propylvaleroyl chloride, 2-n-propyl-n-valeroyl chloride, valproic acid chloride, di-n-propylacetyl chloride, acmc-2097cd, 2-n-propylvaleroyl chloride
CID PubChem 76240
Nom IUPAC Chlorure de 2-propylpentanoyl
SMILES CCCC(CCC)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Di-n-propylacetyl chloride
Point d’ébullition 68°C to 70°C (10 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1098856
Poids de la formule 162.66
Pourcentage de pureté 98%