Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,2-Bis(hydroxyméthyl)-2,2’,2’’-nitrilotriéthanol, 99+ %, pour la biochimie
79.50€ - 257.28€
Identifiants chimiques
CAS | 6976-37-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.24 |
Numéro MDL | MFCD00002853 |
Clé InChI | OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane |
CID PubChem | 81462 |
ChEBI | CHEBI:41250 |
Nom IUPAC | 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
SMILES | C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10797582
|
Thermo Scientific Chemicals
327721000 |
100 g |
79.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10711274
|
Thermo Scientific Chemicals
327725000 |
500 g |
257.28€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
6976-37-0 | |
209.24 | |
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N | |
81462 | |
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
C8H19NO5 | |
MFCD00002853 | |
bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane | |
CHEBI:41250 | |
C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO |
Spécification
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol | |
(0.1M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 340nm, 0.04 max. at 280nm | |
100 | |
Jaune à orange | |
Authentique | |
Flacon en plastique | |
(HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3 | |
bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane | |
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N | |
2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol | |
81462 | |
209.24 | |
Biochimie |
6976-37-0 | |
99 | |
103.0°C to 104.0°C | |
8.8 to 11.0 (1% aq. soln. at 25°C) | |
99+% | |
C8H19NO5 | |
MFCD00002853 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO | |
209.24 | |
CHEBI:41250 | |
99+% | |
Solution |
Sécurité et traitement
Provoque une sévère irritation des yeux, Peut irriter les voies respiratoires, Provoque une irritation cutanée
Lésions oculaires graves/irritation oculaire (category 2), Organe cible spécifique en cas de toxicité - (une seule exposition) (category 3), Corrosion/irritation cutanée (category 2)
missing translation for 'einecsNumber' : 230-237-7
- 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol