Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2,2-Bis(hydroxyméthyl)-2,2’,2’’-nitrilotriéthanol, 99+ %, pour la biochimie
Code produit. 10797582
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6976-37-0
Formule moléculaire C8H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 209.24
Numéro MDL MFCD00002853
Clé InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
CID PubChem 81462
ChEBI CHEBI:41250
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Absorbance (0.1M in H2O), (0.1 M in H2O) at 0nm, 0.02 max. at 340nm, 0.04 max. at 280nm
% min. CAS 99
% max. CAS 100
Point de fusion 103.0°C to 104.0°C
Couleur Jaune à orange
pH 8.8 to 11.0 (1% aq. soln. at 25°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 209.24
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Biochimie
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol