Learn More
Acide 2,2,5,5-tétraméthyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
145.73€ - 460.29€
Identifiants chimiques
CAS | 2154-67-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H14NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.22 |
Numéro MDL | MFCD00041847 |
Synonyme | 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10771062
|
Thermo Scientific Acros
420640010 |
1 g | Flacon en verre |
145.73€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10455851
|
Thermo Scientific Acros
420640050 |
5 g | Flacon en verre |
460.29€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2154-67-8 | |
184.22 | |
3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy |
C9H14NO3 | |
MFCD00041847 |
Spécification
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid | |
2154-67-8 | |
100.0 | |
Jaune | |
99% | |
MFCD00041847 | |
184.22 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
202°C | |
Authentique | |
C9H14NO3 | |
3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy | |
184.22 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 218-447-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
- 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide 2,2,5,5-tétraméthyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals