Learn More
Acide 2,2,5,5-tétraméthyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10771062
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2154-67-8
Formule moléculaire C9H14NO3
Poids moléculaire (g/mol) 184.22
Numéro MDL MFCD00041847
Synonyme 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 202°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid