Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99%
91.93€ - 368.95€
Identifiants chimiques
CAS | 75-89-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3F3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.04 |
Numéro MDL | MFCD00004672 |
Clé InChI | RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh |
CID PubChem | 6409 |
ChEBI | CHEBI:42330 |
SMILES | OCC(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15628190
|
Honeywell Research Chemicals
T63002-25G |
25 g | Flacon en verre | N/A | |||||
15618190
|
Honeywell Research Chemicals
T63002-100G |
100 g | Flacon en verre | N/A | |||||
15638190
|
Honeywell Research Chemicals
T63002-500G |
500 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
75-89-8 | |
100.04 | |
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N | |
6409 | |
OCC(F)(F)F |
C2H3F3O | |
MFCD00004672 | |
trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh | |
CHEBI:42330 |
Spécification
2,2,2-Trifluoroethanol | |
-44°C | |
1.373g/mL at 25°C | |
29°C (84.2°F) | |
C2H3F3O | |
MFCD00004672 | |
1733203 | |
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-trifluoroéthane-1-ol | |
6409 | |
CHEBI:42330 | |
≥99% |
75-89-8 | |
Incolore | |
73°C to 77°C | |
Characteristic | |
CF3CH2OH | |
UN1986 | |
trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh | |
OCC(F)(F)F | |
100.04 | |
3.5 (vs air) | |
70mmHg (25°C) |
Sécurité et traitement
P261-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P311
missing translation for 'dotInformation' : 6.1(3)/PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-913-6