missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2,2-Trifluoroethanol, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™

Code produit. 15618190
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Reagent Grade,≥99%

  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 75-89-8
Formule moléculaire C2H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 100.04
Numéro MDL MFCD00004672
Clé InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
CID PubChem 6409
ChEBI CHEBI:42330
SMILES OCC(F)(F)F

Spécification

Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoroethanol
Point de fusion -44°C
Couleur Colorless
Densité 1.373g/mL at 25°C
Point d’ébullition 73°C to 77°C
Point d’éclair 29°C (84.2°F)
Odeur Characteristic
Conditionnement Glass bottle
Formule linéaire CF3CH2OH
Quantité 100 g
Numéro UN UN1986
Beilstein 1733203
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroethan-1-ol
Densité de vapeur 3.5 (vs air)
Tension de vapeur 70mmHg (25°C)
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'