Learn More
2,2,2-trichloroéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.20€ - 195.00€
Identifiants chimiques
CAS | 115-20-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3Cl3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.395 |
Numéro MDL | MFCD00004677 |
Clé InChI | KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol |
CID PubChem | 8259 |
ChEBI | CHEBI:28094 |
Nom IUPAC | 2,2,2-trichloroéthanol |
SMILES | C(C(Cl)(Cl)Cl)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08163.06 |
5 g |
29.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15468879
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08163.14 |
25 g |
36.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08163.22 |
100 g |
44.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08163.36 |
500 g |
195.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,2,2-Trichloroethanol is used as a sedative or a hypnotic. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2,2,2-trichloroéthanol est utilisé comme sédatif ou comme hypnotique. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau et des agents oxydants. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les bases fortes, les agents réducteurs forts, les chlorures acides, les anhydrides acides.
Identifiants chimiques
115-20-8 | |
149.395 | |
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N | |
8259 | |
2,2,2-trichloroéthanol |
C2H3Cl3O | |
MFCD00004677 | |
trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol | |
CHEBI:28094 | |
C(C(Cl)(Cl)Cl)O |
Spécification
2,2,2-Trichloroethanol | |
17°C to 18°C | |
5 to 6 | |
>110°C (230°F) | |
1.4895 | |
1697495 | |
14,9638 | |
Slightly soluble in water. | |
C(C(Cl)(Cl)Cl)O | |
149.395 | |
CHEBI:28094 | |
99% |
115-20-8 | |
1.56 | |
151°C to 153°C | |
C2H3Cl3O | |
MFCD00004677 | |
Hygroscopic | |
trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol | |
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-trichloroéthanol | |
8259 | |
149.4 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H336-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque une irritation cutanée.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H318-H336
missing translation for 'einecsNumber' : 204-071-0
missing translation for 'rtecsNumber' : KM3850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only