Learn More
2,2,2-trichloroéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358015
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
2,2,2-Trichloroethanol is used as a sedative or a hypnotic. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2,2-trichloroéthanol est utilisé comme sédatif ou comme hypnotique. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart de l’eau et des agents oxydants. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les bases fortes, les agents réducteurs forts, les chlorures acides, les anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-20-8
Formule moléculaire C2H3Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 149.395
Numéro MDL MFCD00004677
Clé InChI KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
CID PubChem 8259
ChEBI CHEBI:28094
Nom IUPAC 2,2,2-trichloroéthanol
SMILES C(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trichloroethanol
Point de fusion 17°C to 18°C
Densité 1.56
pH 5 to 6
Point d’ébullition 151°C to 153°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.4895
Quantité 500 g
Beilstein 1697495
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9638
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 149.4
Pourcentage de pureté 99%