Learn More
2-(1Pyrrolininyl)pyridine-3-acide boronique, ester de pinacol, 95 %
87.70€ - 219.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1073354-41-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H23BN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 274.17 |
Numéro MDL | MFCD06798280 |
Clé InChI | RKTXCUGUPDEZHR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-pyrrolidin-1-yl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-pyrrolidinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidinopyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-1-pyrrolidino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-1-pyrrolidinyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine |
CID PubChem | 44755171 |
Nom IUPAC | 2-pyrrolidine-1-yl-3- (4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) pyridine |
SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N=CC=C1)N1CCCC1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
ApplicationsLe 2-(1-Pyrrolidinyl)pyridine-3-ester pinacol d’acide boronique est l’un des principaux avantages de l’utilisation des esters boroniques des couplages transversaux de Suzuki-Miyaura – Permet le couplage d’acides organoboroniques sensibles à la déboration hydrolytique. Il comprend d’autres applications supplémentaires telles qu’un certain nombre d’esters boroniques chiraux, comme ceux illustrés ci-après, ont été utilisés comme inducteurs dans des réactions stéréosélectives.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1073354-41-2 | |
274.17 | |
RKTXCUGUPDEZHR-UHFFFAOYSA-N | |
44755171 | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N=CC=C1)N1CCCC1 |
C15H23BN2O2 | |
MFCD06798280 | |
2-pyrrolidin-1-yl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-pyrrolidinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidinopyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-1-pyrrolidino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-1-pyrrolidinyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine | |
2-pyrrolidine-1-yl-3- (4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) pyridine |
Spécification
2-(1-Pyrrolidinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester | |
76°C to 78°C | |
MFCD06798280 | |
Insoluble in water. Soluble in organic solvents. | |
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N=CC=C1)N1CCCC1 | |
274.17 | |
274.17 |
1073354-41-2 | |
C15H23BN2O2 | |
2-pyrrolidin-1-yl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-pyrrolidinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidinopyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-1-pyrrolidino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-1-pyrrolidinyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine | |
RKTXCUGUPDEZHR-UHFFFAOYSA-N | |
2-pyrrolidine-1-yl-3- (4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) pyridine | |
44755171 | |
95% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante