Learn More
2-(1Pyrrolininyl)pyridine-3-acide boronique, ester de pinacol, 95 %
Code produit. 11496350
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2-(1-Pyrrolidinyl)pyridine-3-ester pinacol d’acide boronique est l’un des principaux avantages de l’utilisation des esters boroniques des couplages transversaux de Suzuki-Miyaura – Permet le couplage d’acides organoboroniques sensibles à la déboration hydrolytique. Il comprend d’autres applications supplémentaires telles qu’un certain nombre d’esters boroniques chiraux, comme ceux illustrés ci-après, ont été utilisés comme inducteurs dans des réactions stéréosélectives.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1073354-41-2
Formule moléculaire C15H23BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 274.17
Numéro MDL MFCD06798280
Clé InChI RKTXCUGUPDEZHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrrolidin-1-yl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-1-pyrrolidinyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidinopyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-1-pyrrolidino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-1-pyrrolidinyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
CID PubChem 44755171
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-1-yl-3- (4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl) pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(N=CC=C1)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Pyrrolidinyl)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 76°C to 78°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 274.17
Pourcentage de pureté 95%