Learn More
Chlorure 2-(1-naphthyl) d‘éthanoyle, 97 %, Thermo Scientific™
26.80€ - 185.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5121-00-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H9ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 204.65 |
Numéro MDL | MFCD00175852 |
Clé InChI | DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride |
CID PubChem | 2795386 |
Nom IUPAC | 2-chlorure de naphtalène-1-ylacétyle |
SMILES | ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10591883
|
Thermo Scientific Maybridge
S07397CB |
250 mg |
26.80€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10724773
|
Thermo Scientific Maybridge
S07397DA |
1 g |
57.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10265594
|
Thermo Scientific Maybridge
S07397EA |
10 g |
185.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
5121-00-6 | |
204.65 | |
DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N | |
2795386 | |
ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12 |
C12H9ClO | |
MFCD00175852 | |
2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride | |
2-chlorure de naphtalène-1-ylacétyle |
Spécification
2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride | |
95% | |
C12H9ClO | |
2-1-naphthyl ethanoyl chloride, 2-naphthalen-1-yl acetyl chloride, 1-naphthylacetyl chloride, naphth-1-ylacetyl chloride, 1-naphthaleneacetyl chloride, naphth-1-yl acetyl chloride, napthylacetyl chloride, acmc-20aork, 1-naphthylacetylchloride, 1-naphthaleneacetylchloride | |
ClC(=O)CC1=CC=CC2=CC=CC=C12 | |
204.65 | |
204.66 |
5121-00-6 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD00175852 | |
DSVAZLXLRDXHKO-UHFFFAOYSA-N | |
2-chlorure de naphtalène-1-ylacétyle | |
2795386 | |
95% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.