Learn More
Chlorure 2-(1-naphthyl) d‘éthanoyle, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 204.66 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-(1-Naphthyl)ethanoyl chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.