Learn More
2-(1-cyclohexényl)cyclohexanone, 85+ %, cont. ca 10 % 2-cyclohexylidènecyclohexanone, Thermo Scientific Chemicals
50.60€ - 142.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1502-22-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H18O |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.28 |
Numéro MDL | MFCD00013796 |
Clé InChI | GVNVAWHJIKLAGL-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 2-1-cyclohexenyl cyclohexanone, chch, 2-cyclohexenylcyclohexanone, 2-1-cyclohexen-1-yl cyclohexan-1-one, 1,1'-bi cyclohexan-1-en-2-one, cyclohexanone, 2-1-cyclohexen-1-yl, 2-cyclohex-1-enyl cyclohexanone, 2-cyclohex-1-en-1-yl cyclohexan-1-one, 2-1-cyclohexen-1-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-cyclohexenyl |
CID PubChem | 101175 |
SMILES | O=C1CCCCC1C1=CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09798.14 |
25 g |
50.60€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11302277
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09798.22 |
100 g |
142.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a perfuming agent. It is used for special solvents and as a raw material in agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’un agent parfumant. Il est utilisé pour les solvants spéciaux et en tant que matière première dans les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1502-22-3 | |
178.28 | |
GVNVAWHJIKLAGL-UHFFFAOYNA-N | |
101175 |
C12H18O | |
MFCD00013796 | |
2-1-cyclohexenyl cyclohexanone, chch, 2-cyclohexenylcyclohexanone, 2-1-cyclohexen-1-yl cyclohexan-1-one, 1,1'-bi cyclohexan-1-en-2-one, cyclohexanone, 2-1-cyclohexen-1-yl, 2-cyclohex-1-enyl cyclohexanone, 2-cyclohex-1-en-1-yl cyclohexan-1-one, 2-1-cyclohexen-1-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-cyclohexenyl | |
O=C1CCCCC1C1=CCCCC1 |
Spécification
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone | |
0.998 | |
>110°C (230°F) | |
C12H18O | |
MFCD00013796 | |
2-1-cyclohexenyl cyclohexanone, chch, 2-cyclohexenylcyclohexanone, 2-1-cyclohexen-1-yl cyclohexan-1-one, 1,1'-bi cyclohexan-1-en-2-one, cyclohexanone, 2-1-cyclohexen-1-yl, 2-cyclohex-1-enyl cyclohexanone, 2-cyclohex-1-en-1-yl cyclohexan-1-one, 2-1-cyclohexen-1-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-cyclohexenyl | |
GVNVAWHJIKLAGL-UHFFFAOYNA-N | |
2-(cyclohex-1-en-1-yl)cyclohexan-1-one | |
101175 | |
≥85% |
1502-22-3 | |
265°C | |
Cont. ≈10 % de 2-cyclohexylidènecyclohexanone | |
1.506 | |
1308501 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol. | |
O=C1CCCCC1C1=CCCCC1 | |
178.28 | |
178.28 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 216-120-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only