Learn More
2-(1-cyclohexényl)cyclohexanone, 85+ %, cont. ca 10 % 2-cyclohexylidènecyclohexanone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392267
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
It is a perfuming agent. It is used for special solvents and as a raw material in agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un agent parfumant. Il est utilisé pour les solvants spéciaux et en tant que matière première dans les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1502-22-3
Formule moléculaire C12H18O
Poids moléculaire (g/mol) 178.28
Numéro MDL MFCD00013796
Clé InChI GVNVAWHJIKLAGL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-1-cyclohexenyl cyclohexanone, chch, 2-cyclohexenylcyclohexanone, 2-1-cyclohexen-1-yl cyclohexan-1-one, 1,1'-bi cyclohexan-1-en-2-one, cyclohexanone, 2-1-cyclohexen-1-yl, 2-cyclohex-1-enyl cyclohexanone, 2-cyclohex-1-en-1-yl cyclohexan-1-one, 2-1-cyclohexen-1-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-cyclohexenyl
CID PubChem 101175
SMILES O=C1CCCCC1C1=CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone
Densité 0.998
Point d’ébullition 265°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage Cont. ≈10 % de 2-cyclohexylidènecyclohexanone
Indice de réfraction 1.506
Quantité 25 g
Beilstein 1308501
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC 2-(cyclohex-1-en-1-yl)cyclohexan-1-one
Poids de la formule 178.28
Pourcentage de pureté ≥85%