Learn More
Acide 2-(1-adamantyl)acétique, 97 %, Thermo Scientific™
12.55€ - 82.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4942-47-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H17O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.27 |
Numéro MDL | MFCD00074728 |
Clé InChI | AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane |
CID PubChem | 123221 |
SMILES | [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10567074
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB13005DA |
1 g |
12.55€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10442624
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB13005EA |
10 g |
51.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10632465
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB13005EB |
25 g |
82.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
4942-47-6 | |
193.27 | |
AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M | |
123221 |
C12H17O2 | |
MFCD00074728 | |
1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane | |
[O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
Spécification
2-(1-Adamantyl)acetic acid | |
96.5 | |
97% | |
C12H17O2 | |
1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane | |
[O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 | |
193.27 | |
194.27 |
4942-47-6 | |
100.0 | |
Flacon en verre ambré | |
MFCD00074728 | |
AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M | |
2-(adamantan-1-yl)acétate | |
123221 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement